Descripción
- Soportes de tubos para Eppendorf MixMate™
- Mezclador 3 en 1 para placas, tubos y mezcla de vórtex
- Este instrumento de alta velocidad garantiza una mezcla completa de sus muestras en segundos.
- El excepcional 2D Mix-Control proporciona una mezcla optimizada con tecnología antiderrames
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de tubos | 0,5 mL |
| Tipo de producto | Soporte para tubos |
| Para utilizar con (equipo) | 24 recipientes de reacción de 0,5 ml |
| N.º de posiciones | 24 |