Description
- Soportes de tubos para Eppendorf MixMate™
- Mezclador 3 en 1 para placas, tubos y mezcla de vórtex
- Este instrumento de alta velocidad garantiza una mezcla completa de sus muestras en segundos.
- El excepcional 2D Mix-Control proporciona una mezcla optimizada con tecnología antiderrames
Spécification
Spécification
| Capacidad de tubos | 0,2 mL |
| Tipo de producto | Soporte para tubos |
| Para utilizar con (equipo) | 90 tubos de PCR de 0,2 ml, tiras de PCR o placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón o sin faldón, mezclador de vórtice MixMate |
| N.º de posiciones | 96 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?