Learn More
Eppendorf™ Soporte para tubos de 5/15 ml, para ocho tubos cónicos de 5/15 ml
Tienda Eppendorf ProductosDescripción
Soporte para tubos de 5/15 ml, para 8 tubos cónicos de 5/15 ml - Mezclador de alta velocidad (3000 rpm) para una mezcla rápida y eficaz de pequeños volúmenes en todos los formatos comunes de recipientes de hasta 50 ml - Tecnología 2DMix-Control (órbita de mezcla plana sin movimiento vertical) para mezclas controladas y resultados reproducibles en segundos - Tecnología antiderrames para movimientos de mezcla controlados sin humectación de la tapa y contaminación cruzada - Cinco soportes de tubos diferentes (placas de 96 pocillos de PCR de 0,5 ml, 1,5/2,0 ml, 5/15 ml, 30/50 ml) para una flexibilidad de los recipientes superior - Función de vórtex ergonómica integrada para varios formatos de recipientes para una mezcla de muestras distinta - Transferencia mínima de la vibración mano/brazo durante la agitación vorticial (certificado disponible) para un funcionamiento ergonómico (PhysioCare Concept™) - Cinco teclas de función con parámetros de mezcla estándar predefinidos para un uso sencillo - Muy estable - Permanece inmóvil incluso a la máxima velocidad de mezcla - Funcionamiento silencioso para beneficiar el ambiente de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte para tubos |
| Para utilizar con (equipo) | MixMate™ |