Learn More
Eppendorf™ Soporte para tubos de 25/50 ml, para cuatro tubos cónicos de 25/50 ml
Código de producto. 16000762 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
MixMate™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16000762 MixMate™ cada uno
1 options
Código de producto. 16000762 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5353040156
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcle sus muestras de forma completa y fiable con el Eppendorf MixMate. Las placas de 96 y 384 pocillos y los tubos de reacción se mezclan con la tecnología 2DMix-Control, incluso en la escala de microlitros. La función de vórtex adicional tiene un temporizador de 2 s que permite procesar la siguiente muestra sin reiniciar.
Soporte para tubos de 25/50 ml, para 4 tubos cónicos de 25/50 ml - Mezclador de alta velocidad (3000 rpm) para una mezcla rápida y eficaz de pequeños volúmenes en todos los formatos comunes de recipientes de hasta 50 ml - Tecnología 2DMix-Control (órbita de mezcla plana sin movimiento vertical) para mezclas controladas y resultados reproducibles en segundos - Tecnología antiderrames para movimientos de mezcla controlados sin humectación de la tapa y contaminación cruzada - Cinco soportes de tubos diferentes (placas de 96 pocillos de PCR de 0,5 ml, 1,5/2,0 ml, 5/15 ml, 30/50 ml) para una flexibilidad de los recipientes superior - Función de vórtex ergonómica integrada para varios formatos de recipientes para una mezcla de muestras distinta - Transferencia mínima de la vibración mano/brazo durante la agitación vorticial (certificado disponible) para un funcionamiento ergonómico (PhysioCare Concept™) - Cinco teclas de función con parámetros de mezcla estándar predefinidos para un uso sencillo - Muy estable - Permanece inmóvil incluso a la máxima velocidad de mezcla - Funcionamiento silencioso para beneficiar el ambiente de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Soporte para tubos
Para utilizar con (equipo) MixMate™