Descripción
TTC36 Polyclonal specifically detects TTC36 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TTC36 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 0.5-1 ul/mg of lysate |
| Formulación | PBS, pH 7.0 |
| Alias de gen | HBP21, tetratricopeptide repeat domain 36, tetratricopeptide repeat protein 36 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TTC36 fragment |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |