Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores de Uso General de la Serie Universal TSX
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 18090030 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Ultra-Low Freezer 400
Ultra-Low Freezer 500
Ultra-Low Freezer 600
Upright, Ultra-Low Freezer 700
Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 400
Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 500
Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 600
Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 700
Admite:
2 in. boxes (700)
Cajas de 2 in (400)
Cajas de 2 in(400)
Cajas de 2 in. (500)
Cajas de 2 in. (600)
Cajas de 2 in. (700)
Capacidad de la gradilla:
16 Racks
20 Racks
24 Racks
28 Racks
Capacidad (métrico):
549 L
549 L
682 L
816 L
949 L
950 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Admite Capacidad de la gradilla Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
18090030 Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 500 Cajas de 2 in. (500) 20 Racks 682 L cada uno
18070030 Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 400 Cajas de 2 in (400) 16 Racks 549 L cada uno
18010040 Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 600 Cajas de 2 in. (600) 24 Racks 816 L cada uno
18080030 Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 700 Cajas de 2 in. (700) 28 Racks 949 L cada uno
30694889 Ultra-Low Freezer 400 Cajas de 2 in(400) 16 Racks 549 L cada uno
30694888 Ultra-Low Freezer 500 Cajas de 2 in. (500) 20 Racks 682 L cada uno
30694890 Ultra-Low Freezer 600 Cajas de 2 in. (600) 24 Racks 816 L cada uno
31935505 Upright, Ultra-Low Freezer 700 2 in. boxes (700) 28 Racks 950 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 18090030 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSX50086FA
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Nuestros congeladores ULT garantizan confiabilidad y seguridad para sus valiosas muestras.
TSX Universal—Over 80 years of innovation packed into the next-gen ultra-low freezer. Recognizing the impact of your work, we prioritize sample security and reliability, and our legacy of crafting state-of-the-art lab equipment means our focus remains on user-centric design. The TSX Universal heralds a new era in performance with Universal V-Drive technology, delivering tighter control and faster recovery times. Coupled with an expanded setpoint range, universal voltage, whisper-quiet operation, simplified software updates and much more, TSX Universal seamlessly adapts to your workflow. Redefining sustainability, it is ENERGY STAR† certified with a 32% efficiency improvement, ACT† labeled, and is produced in our Zero-Waste to Landfill† certified facility. TSX Universal ULT—The pinnacle of reliability, sustainability, and innovation.
Presentamos los ultracongeladores TSX Universal, el legado de 84 años de innovación en equipos de laboratorio para almacenamiento en frío. En Thermo Fisher Scientific, reconocemos el profundo impacto de su labor más allá de la ciencia, tocando vidas con avances innovadores.
Nuestros congeladores ULT aseguran fiabilidad y seguridad para sus valiosas muestras, ya que han sido diseñados meticulosamente para satisfacer diferentes necesidades en la investigación. Los ultracongeladores TSX Universal redefinen los estándares gracias a sus características de última generación. La tecnología de enfriamiento V-Drive proporciona un mejor rendimiento universal: menor variación de los picos, uniformidad, estabilidad, bajadas de temperatura más rápidas y tiempos de recuperación menores. Adaptable a todo tipo de flujos de trabajo, esta plataforma ofrece comodidad y facilidad de manejo en diversos ámbitos.
Nuestro compromiso con la fiabilidad es inquebrantable. Un análisis riguroso de la fiabilidad a largo plazo y pruebas finales del 100 % aseguran que cada unidad cumple nuestros rigurosos estándares de calidad, respaldados por una garantía líder en el sector. El diseño sostenible nos permite reducir el impacto medioambiental. Nuestros ULT cuentan con la certificación ENERGY STAR y son un 32 % más eficientes que nuestra serie TSX estándar, por lo que se ajustan a objetivos de sostenibilidad globales. La transparencia en cuanto a sostenibilidad, la participación en el etiquetado ACT y los procesos de fabricación sin generación neta de residuos resaltan nuestra dedicación. Los ultracongeladores TSX Universal se adaptan a las necesidades de sus usuarios gracias a sus innovadoras actualizaciones: voltaje universal, intervalo de valores de referencia de temperatura ampliado, tiempos de entrada más cortos y funcionamiento silencioso.
Además, el ultracongelador TSX Universal presenta propiedades de vanguardia, como una fuente de alimentación externa que asegura una integración perfecta con tecnología inteligente y unidades especializadas de productos sanitarios de clase II 510K Exempt, diseñadas a medida para cada aplicación, como por ejemplo bancos de sangre. Sobresaliendo entre la serie TSX, el ultracongelador TSX Universal destaca como una solución sólida, eficiente y adaptada al usuario. Con una trayectoria que abarca 84 años, nuestro compromiso para impulsar el avance científico se mantiene firme. Thermo Fisher Scientific: aceleramos la ciencia y el cuidado de la salud gracias a novedosas innovaciones.
*1. Data is representative of performance and not published product specifications. Results should not be referenced in developing any regulatory parameters for specific customer usage. 2. Freezer performance will vary based on customer product volume, storage format, operating conditions, test methodology and performing recommended maintenance 3. Continuous product enhancements may, without notice, result in amendments or omissions to this technical data sheet. Thermo Scientific cannot accept responsibility for damage, injury, loss or expenses resulting from misapplication of the information herein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ultracongeladores de la serie TSX Universal, capacidad para 500 cajas, 100/230 V, 50/60 Hz
Tipo Ultracongelador, vertical
Capacidad (imperial) 24,1 ft³
Capacidad (métrico) 682 L
Intervalo de temperatura De -40 °C a -86 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Estabilidad de la temperatura 0,2 °C
Modelo de puerta Externa (1), interna (2)
No. of Doors 1
Recuperación tras apertura de puertas 18 min (funcionamiento desde 20 °C a temperatura ambiente a -75 °C) min
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Material de la cámara Acero laminado en frío
Aislamiento Paneles de aislamiento de vacío (VIP) + espuma de poliuretano de mezcla de agua (compatible con SNAP)
Interior Opcional en acero inoxidable
Acabado exterior Acero pintado laminado en frío
Estantes 3 ajustables
Certificaciones/conformidad cULus, CE, ENERGYSTAR, EPA SNAP
Modelo Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 500
Pantalla Pantalla táctil LCD
Ruedas giratorias 4 ruedas giratorias multidireccionales con frenos
Puertos 2 puertos de acceso posterior
Línea de productos Serie TSX Universal
Garantía La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
ACT Label Sí
Descongelación Manual
Variación máxima a -80 ºC 3.6
Refrigerado por agua No disponible
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 37,6 x 34,0 x 78 in (95,5 x 86,4 x 198,1 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 28,3 x 28,8 x 51,2 in (71,9 x 73,0 x 130,1 cm)
Fondo exterior (imperial) 37,6 in
Fondo interior (imperial) 28,3 in
Fondo exterior (métrico) 95.5 cm
Fondo interior (métrico) 71.9 cm
Opciones de vigilancia Alarma, registrador
Seguridad de acceso Puertas con llave de seguridad estándar, candado de asa, seguridad en el valor de referencia de temperatura y en la configuración (acceso por tarjeta codificada NFC opcional)
Registro de datos integrado Temperatura, eventos, diagnósticos
Seguridad ajustes control 2 modalidades, con opciones de contraseña completa o PIN
Sistemas de apoyo CO2 o LN2 opcional
Conectividad Compatible con Thermo Scientific™ Instrument Connect
Compatibilidad con vista inteligente Salidas de accesorios integrados 5 V y alimentación a través de Ethernet (POE)
Amperaje 8,9-4,9 A
Tipo de tapón NEMA 5-15
Tensión 100/230 V
Requisitos eléctricos 100/230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Fase Individual
Vataje Compresor 938 W
Consumo energético 0,31 kw-h/día/ft³ (ENERGY STAR)
Características ecológicas Menos peligros, menos residuos, más eficiencia energética, empaquetado responsable y mayor vida útil
Compensación de voltaje ±10%
Capac. viales 50,000 x 2 mL
compresor V-drive
Refrigerante R290 (primera fase), mezcla R170 + R290 (segunda fase)
Admite Cajas de 2 in. (500)
Capacidad de la gradilla 20 Racks