Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de farmacia de alto rendimiento serie TSX
Código de producto. 17388833 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Vidrio
Vidrio doble
tipo de tapón:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Requisitos eléctricos:
208-230 V, 50 Hz
208-230 V, 60 Hz
Dimensiones interiores (F x An x Al):
21,8 x 20,0 x 52,4 in (55,4 x 50,8 x 133,1 cm)
28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
28,5 x 52,5 x 58 in (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo de puerta tipo de tapón Requisitos eléctricos Dimensiones interiores (F x An x Al) Tamaño de la unidad
17388833 Vidrio doble NEMA 6-15 208-230 V, 60 Hz 28,5 x 52,5 x 58 in (72,4 x 133,4 x 147,3 cm) cada uno
15923620 Vidrio doble CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz 28,5 x 52,5 x 58 in (72,4 x 133,4 x 147,3 cm) cada uno
16327181 Vidrio CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz 21,8 x 20,0 x 52,4 in (55,4 x 50,8 x 133,1 cm) cada uno
16307191 Vidrio CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz 28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm) cada uno
15628416 Vidrio CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz 28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17388833 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. TSX5005PD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13830.98€
    13100.00€ / paquete de 1
    Ahorro 730.98€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La opción silenciosa y sostenible para la refrigeración farmacéutica y médica
Los refrigeradores de farmacia de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX están diseñados con funciones que permiten alcanzar los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de productos farmacéuticos, vacunas, quimioterapia y otros tipos de productos farmacéuticos y médicos que tengan que estar a entre 2° y 8 °C. La tecnología V-drive de la serie está diseñada para proporcionar una temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
  • Diseñados para el almacenamiento seguro de productos farmacéuticos, vacunas, quimioterapia y otros productos médicos que tengan que estar a entre 3 °C y 7 °C
  • Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
  • La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
  • Con un consumo de energía hasta un 40 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
  • Los refrigerantes naturales R290 y la espuma soplada con agua hacen que la serie TSX cumpla con la Política de Nuevas Alternativas Significativas (SNAP) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Rango de temperatura de funcionamiento de 2 ° a 8 °C, punto de ajuste de fábrica a 5 °C
  • Prácticas cestas en los cajones deslizantes que simplifican el acceso y el orden del inventario
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
  • Control del microprocesador de fácil uso con luz interna, alarmas y valores de seguridad ajustados
  • Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
  • Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
  • Tirador de puerta ergonómico
  • Registradores gráficos opcionales disponibles
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Refrigerador de alto rendimiento
Capacidad (imperial) 51,1 pies cúb.
Capacidad (métrico) 1447 L
Intervalo de temperatura 3°C to 7°C
Temperatura (valor de referencia) 3 °-7 °C (5 °C)
Refrigerante R290
Modelo de puerta Vidrio doble
No. of Doors 2
Cajones Cajones de cestilla
N.º de cajones 8
Estantes 8
Material de la cabina Cold-rolled Steel
Acabado exterior Painted Steel
Certificaciones/conformidad cUL, ENERGY STAR, NSF 456, NSF 456
Modelo Upright
Pantalla Microprocesador
Línea de productos Serie TSX
Garantía La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Descongelación Automático
Opciones de vigilancia Alarma, Registrador
Registrador de gráficos Opcional
Compatibilidad con vista inteligente Compatible con Smart-Vue
compresor V-drive
Dimensiones interiores (F x An x Al) 28,5 x 52,5 x 58 in (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 37,8 x 56,5 x 78,5 in (96 x 143,5 x 199,4 cm)
Fondo exterior (imperial) 37,8 in
Fondo interior (imperial) 28,5 in
Fondo exterior (métrico) 96,0 cm
Fondo interior (métrico) 72,4 cm
Altura exterior (imperial) 78,5 in
Altura (imperial) interior 58 in
Altura exterior (métrico) 199,4 cm
Altura (métrico) interior 147,3 cm
Anchura exterior (imperial) 56,5 in
Anchura (imperial) interior 52,5 in
Anchura exterior (métrico) 143,5 cm
Anchura (métrico) interior 133,4 cm
Amperaje 15 A (CB)
tipo de tapón NEMA 6-15
Tensión 208/230 V
Requisitos eléctricos 208-230 V, 60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Características ecológicas ENERGY STAR
Show More Show Less
*Datos archivados.Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific.