Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento serie TSX
BIOPHARMA
Código de producto. 16317181 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
11,5 pies cuad.
23 pies cuad.
29,2 pies cuad.
45,8 pies cuad.
51,1 pies cuad.
51,1 pies cúb.
Modelo de puerta:
Cristal deslizante
Maciza doble
Macizo
Vidrio
Vidrio doble
tipo de tapón:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Requisitos eléctricos:
208-230 V, 50 Hz
208-230 V, 50/60 Hz
208-230 V, 60 Hz
208-230 V, 50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Modelo de puerta tipo de tapón Requisitos eléctricos unitSize
16317181 11,5 pies cuad. Vidrio CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz cada uno
15993610 45,8 pies cuad. Cristal deslizante CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz cada uno
15913620 51,1 pies cuad. Vidrio doble CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz cada uno
17269009 51,1 pies cuad. Maciza doble NEMA 6-15 208-230 V, 60 Hz cada uno
15933620 51,1 pies cúb. Maciza doble CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz cada uno
16337181 11,5 pies cuad. Macizo CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz cada uno
16397181 29,2 pies cuad. Vidrio CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz cada uno
16317191 29,2 pies cuad. Macizo CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz cada uno
15618416 23 pies cuad. Vidrio CEE 7/7 208-230 V, 50/60 Hz cada uno
15638416 23 pies cuad. Macizo CEE 7/7 208-230 V, 50/60 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16317181 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSX1205GV
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX son una elección sostenible para la refrigeración clínica y de laboratorio
Los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX están diseñados con funciones que permiten alcanzar los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de medios, reactivos, productos de quimioterapia, fármacos y de otros tipos de productos médicos y de laboratorio a entre 3 ° y 7°C. La tecnología V-drive de la serie está diseñada para proporcionar una temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
  • Diseñado para el almacenamiento seguro de productos médicos y de laboratorio, entre otros, vacunas, productos farmacéuticos, medios y reactivos que tengan que estar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
  • Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
  • La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
  • Con un consumo de energía hasta un 40 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
  • Refrigerantes R290 naturales y de espuma expandida que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Temperatura de funcionamiento de 2 °C a 8 °C, ajuste predeterminado de fábrica en 5 °C
  • Opcional con puertas de cristal o macizas
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
  • Control del microprocesador de fácil uso con luz interna, alarmas y valores de seguridad ajustados
  • Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
  • Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
  • Tirador de puerta ergonómico
  • Registradores gráficos opcionales disponibles
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Solución de monitorización inalámbrica
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, nuestra solución fácil de instalar, funciona con Thermo Fisher Cloud para supervisar las condiciones dentro de los refrigeradores y congeladores de laboratorio de la serie TSX. 
DeviceLink HUB™ conecta a los usuarios con sus equipos, lo que les permite recibir datos críticos del equipo de laboratorio y notificaciones de equipos en sus aplicaciones web y móviles:
  • Visualización de la temperatura
  • Temperatura ambiente
  • Notificación de alarmas y alertas
DeviceLink HUB™ está disponible en las siguientes regiones:
  • Estados Unidos y Canadá
  • 28 miembros de la Unión Europea
  • Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Refrigerador de alto rendimiento
Capacidad (imperial) 11,5 pies cuad.
Capacidad (métrico) 326 L
Temperatura (valor de referencia) 3 °-7 °C (5 °C)
Refrigerante R290
Modelo de puerta Vidrio
No. of Doors 1
Estantes 4
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE
Pantalla Microprocesador
Línea de productos Serie TSX
Descongelación Automático
Opciones de vigilancia Alarma, Registrador
Registrador de gráficos Opcional
Compatibilidad con vista inteligente Compatible con Smart-Vue
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 30,5 x 24,0 x 73,0 in (77,5 x 61,9 x 185,4 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 21,8 x 20,0 x 52,4 in (55,4 x 50,8 x 133,1 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 30,5 x 24,0 x 73,0 in (77,5 x 61,9 x 185,4 cm)
Fondo exterior (imperial) 30,5 in
Fondo interior (imperial) 21,8 in
Fondo exterior (métrico) 77,5 cm
Fondo interior (métrico) 55,4 cm
Altura exterior (imperial) 73,0 in
Altura (imperial) interior 52,4 in
Altura exterior (métrico) 185,4 cm
Altura (métrico) interior 133,1 cm
Anchura exterior (imperial) 24,0 in
Anchura (imperial) interior 20 in
Anchura exterior (métrico) 61,9 cm
Anchura (métrico) interior 50,8 cm
Amperaje 15 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 208-230 V, 50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Peso con embalaje (imperial) 339 lb
Peso con embalaje (métrico) 154 kg
Peso (imperial) 285 lb
Peso (métrico) 129 kg
Mostrar más Mostrar menos
*Datos archivados.Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific.