Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores para cromatografía de alto rendimiento serie TSX
BIOPHARMA
Código de producto. 16243952 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
23 pies cúbicos
29,2 pies cúb.
45,8 pies cúb.
51,1 pies cúb.
Intervalo de temperatura:
3°C to 7°C
Tensión:
208/230 V
230 V
tipo de tapón:
CEE 7/7
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Intervalo de temperatura Tensión tipo de tapón Tamaño de la unidad
16243952 45,8 pies cúb. 3°C to 7°C 208/230 V CEE 7/7 cada uno
16367181 23 pies cúbicos 3°C to 7°C 208/230 V CEE 7/7 cada uno
16293442 51,1 pies cúb. 3°C to 7°C 208/230 V CEE 7/7 cada uno
16387181 29,2 pies cúb. 3°C to 7°C 230 V CEE 7/7 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16243952 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSX4505CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11801.96€
    10800.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1001.96€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Soluciones de refrigeración innovadoras para las necesidades sanitarias y de investigación
Thermo Scientific™ TSX Series high-performance chromatography refrigerators are designed for a variety of applications requiring precise temperature control, full access to chromatography instrumentation, and easy setup of instrumentation and apparatus within the chamber. The Series' V-drive technology is designed to provide temperature uniformity that continually adapts to user patterns and offers significant energy savings without compromising protection.
The TSX Chromatography series features industry-leading safety features to ensure maximum protection as well as delivering over 450W of reserve capacity to handle the heat load generated by instruments within the cabinet and to react quickly to frequent door access.
The TSX Series delivers the performance and quality you need, in addition to the low sound, low energy, and exceptional user experience you deserve.
  • El sensor de seguridad de hidrocarburos garantiza que se mantenga la seguridad del personal de laboratorio y de la carga
  • Compatibilidad con sala limpia GMP Clase A / ISO 6 (ISO EN 14644-1)
  • Diseñado para aplicaciones de cromatografía que requieren un rango de temperatura de 2 °C a 8 °C
  • Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
  • La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
  • Con un consumo de energía hasta un 40 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
  • Los refrigerantes naturales R290 y la espuma soplada con agua hacen que la serie TSX cumpla con la Política de Nuevas Alternativas Significativas (SNAP) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Rango de temperatura de funcionamiento de 2 ° a 8 °C, punto de ajuste de fábrica a 5 °C
  • Modelos de puertas de vidrio solo en la línea de cromatografía
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
  • Control del microprocesador de fácil uso con luz interna, alarmas y valores de seguridad ajustados
  • Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
  • Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
  • Tirador de puerta ergonómico
  • Registradores gráficos opcionales disponibles
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Solución de vigilancia inalámbrica
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, nuestra solución fácil de instalar, funciona con Thermo Fisher Cloud para supervisar las condiciones dentro de sus refrigeradores y congeladores de laboratorio serie TSX.
DeviceLink HUB™ conecta a los usuarios con sus equipos, lo que les permite recibir datos críticos de equipos de laboratorio y notificaciones de equipos en sus aplicaciones web y móviles:
  • Visualización de la temperatura
  • Temperatura ambiente
  • Notificación de alarmas y alertas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Refrigerador cromatográfico de alto rendimiento
Capacidad (imperial) 45,8 pies cúb.
Capacidad (métrico) 1297 l
Intervalo de temperatura 3°C to 7°C
Temperatura (valor de referencia) 3 °-7 °C (5 °C)
Refrigerante R290
Modelo de puerta Cristal deslizante
No. of Doors 2
Estantes 4 completos, 2 medios
Material de la cabina Cold-rolled Steel
Acabado exterior Painted Steel
Certificaciones/conformidad ENERGYSTAR, cUL, UL, CE, RoHS
Modelo Upright
Pantalla Microprocesador
Línea de productos Serie TSX
Garantía La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Descongelación Automático
Opciones de vigilancia Alarma, Registrador
Registrador de gráficos Opcional
Compatibilidad con vista inteligente Compatible con Smart-Vue
compresor V-drive
Dimensiones interiores (F x An x Al) 26 × 52,5 × 58 pulg (66 × 133,4 × 147,3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 36,6 × 56,5 × 78,5 pulg (93,1 × 143,5 × 199,4 cm)
Fondo exterior (imperial) 36,6 in
Fondo interior (imperial) 26 in
Fondo exterior (métrico) 93,1 cm
Fondo interior (métrico) 66 cm
Altura exterior (imperial) 78,5 in
Altura (imperial) interior 58 in
Altura exterior (métrico) 199,4 cm
Altura (métrico) interior 147,3 cm
Anchura exterior (imperial) 56,5 in
Anchura (imperial) interior 52,5 in
Anchura exterior (métrico) 143,5 cm
Anchura (métrico) interior 133,4 cm
Amperaje 16 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 208/230 V
Requisitos eléctricos 208-230 V, 50 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Características ecológicas ENERGY STAR