Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de - 30 °C de alto rendimiento con descongelación automática serie TSX
BIOPHARMA
Código de producto. 16347181 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
11,5 pies cuad.
23 pies cuad.
29,2 pies cuad.
51,1 pies cúb.
Tipo de tapón:
CEE 7/7
Requisitos eléctricos:
208-230 V, 50 Hz
208-230 V, 50/60 Hz
208-230 V, 50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Tipo de tapón Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
16347181 11,5 pies cuad. CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz cada uno
15943620 51,1 pies cúb. CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz cada uno
16347191 29,2 pies cuad. CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz cada uno
15668416 23 pies cuad. CEE 7/7 208-230 V, 50/60 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16347181 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSX1230FV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7178.04€
    6650.00€ / paquete de 1
    Ahorro 528.04€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Los congeladores a - 30 °C de alto rendimiento con descongelación automática Thermo Scientific™ serie TSX constituyen una elección sostenible para el almacenamiento clínico y de laboratorio.
Los congeladores a - 30 °C de alto rendimiento con descongelación automática Thermo Scientific™ serie TSX están diseñados con funciones que permiten alcanzar los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de productos clínicos y de laboratorio a - 30 °C. La tecnología V-drive de la serie está diseñada para proporcionar una temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
  • Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
  • La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
  • Con un consumo de energía hasta un 50 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
  • Refrigerantes R290 naturales y de espuma expandida que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Rango de temperatura de - 35 °C a - 15 ° C, punto de ajuste de fábrica en - 30 °C
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
  • Control del microprocesador de fácil uso con alarmas y valores de seguridad ajustados
  • Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
  • Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
  • Tirador de puerta ergonómico
  • Registradores gráficos opcionales disponibles
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Solución de monitorización inalámbrica
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, nuestra solución fácil de instalar, funciona con Thermo Fisher Cloud para supervisar las condiciones dentro de los refrigeradores y congeladores de laboratorio de la serie TSX. 
DeviceLink HUB™ conecta a los usuarios con sus equipos, lo que les permite recibir datos críticos del equipo de laboratorio y notificaciones de equipos en sus aplicaciones web y móviles:
  • Visualización de la temperatura
  • Temperatura ambiente
  • Notificación de alarmas y alertas
DeviceLink HUB™ está disponible en las siguientes regiones:
  • Estados Unidos y Canadá
  • 28 miembros de la Unión Europea
  • Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Congelador de gran rendimiento
Capacidad (imperial) 11,5 pies cuad.
Capacidad (métrico) 326 L
Intervalo de temperatura De - 35 °C a - 15 °C
Temperatura (valor de referencia) -35°a -15°C (-30°C)
Modelo de puerta Sólido
No. of Doors 1
Estantes 4
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE
Modelo Upright
Pantalla Microprocesador
Línea de productos Serie TSX
Descongelación Automático
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 31,1 x 24,0 x 73,0 in (79,0 x 61,9 x 185,4 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 55,4 x 50,8 x 133,1 cm (21,8 x 20,0 x 52,4 in)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 79,0 x 61,9 x 185,4 cm (31,1 x 24,0 x 73,0 in)
Fondo exterior (imperial) 31,1 in
Fondo interior (imperial) 21,8 in
Fondo exterior (métrico) 79,0 cm
Fondo interior (métrico) 55,4 cm
Altura exterior (imperial) 73,0 in
Altura (imperial) interior 52,4 in
Altura exterior (métrico) 185,4 cm
Altura (métrico) interior 133,1 cm
Anchura exterior (imperial) 24,0 in
Anchura (imperial) interior 20 in.
Anchura exterior (métrico) 61,9 cm
Anchura (métrico) interior 50,8 cm
Opciones de vigilancia Inalámbrico
Registrador de gráficos Opcional
Compatibilidad con vista inteligente Smart-Vue Compatible
Amperaje 15 A
Tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 208-230 V, 50 Hz
Frecuencia 50 Hz
compresor V-drive
Refrigerante R290
Peso con embalaje (imperial) 335 lb
Peso con embalaje (métrico) 152 kg
Peso (imperial) 281 lb
Peso (métrico) 128 kg
Capacidad de la gradilla 8
Show More Show Less
Datos archivados.Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific.