missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSPAN9 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498470 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
0.1 mL; HRP
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18498470 0.1 mL; HRP
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498470 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP177098H
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TSPAN9 Polyclonal antibody specifically detects TSPAN9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSPAN9
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen NET-5, NET5tetraspanin-9, new EST tetraspan 5, PP1057, Tetraspan NET-5, tetraspanin 9, transmembrane 4 superfamily member tetraspan NET-5, tspan-9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the center of human TSPAN9. The immunogen is located within amino acids 90 - 140 of TSPAN9. Amino Acid Squence: MDKVNENAKKDLKEG
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10867
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.