Learn More
TSPAN9 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498392 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498392 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498392 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP177098AF647
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
TSPAN9 Polyclonal antibody specifically detects TSPAN9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TSPAN9
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen NET-5, NET5tetraspanin-9, new EST tetraspan 5, PP1057, Tetraspan NET-5, tetraspanin 9, transmembrane 4 superfamily member tetraspan NET-5, tspan-9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the center of human TSPAN9. The immunogen is located within amino acids 90 - 140 of TSPAN9. Amino Acid Squence: MDKVNENAKKDLKEG
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10867
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG