missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSPAN9 Antibody (590409) [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30628489 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30628489 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30628489 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6565C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TSPAN9 Monoclonal antibody specifically detects TSPAN9 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSPAN9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 590409
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen NET-5, NET5tetraspanin-9, new EST tetraspan 5, PP1057, Tetraspan NET-5, tetraspanin 9, transmembrane 4 superfamily member tetraspan NET-5, tspan-9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human TSPAN9, Accession # O75954
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10867
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.