Learn More
TSHR Antibody (SPM223), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18600938 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18600938 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18600938 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254569F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.69€
    581.70€ / 100 microlitros
    Ahorro 78.99€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TSHR Monoclonal antibody specifically detects TSHR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TSHR
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon SPM223
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen CHNG1, LGR3hTSHR-I, MGC75129, seven transmembrane helix receptor, thyroid stimulating hormone receptor, Thyroid-stimulating hormone receptor, thyrotropin receptor, thyrotropin receptor-I, hTSHR-I, TSH-R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TSHR protein (Uniprot: P16473)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, GPCR, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7253
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ