missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSGA13 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30571597 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30571597 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30571597 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345711MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TSGA13 Polyclonal antibody specifically detects TSGA13 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSGA13
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen testis specific, 13, testis-specific A13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno testis specific, 13. (Uniprot# Q96PP4)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114960
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.