Descripción
TSC2 Polyclonal antibody specifically detects TSC2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TSC2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS, 50% glycerol, pH7.3 |
| Alias de gen | LAMFLJ43106, TSC4, tuberin, tuberous sclerosis 2, Tuberous sclerosis 2 protein |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic phosphorylated peptide around S1387 of human Tuberin/TSC2 (NP_000539.2). |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 20 μg |
| Mostrar más |