Learn More
TSC1 Antibody (SR1192), R&D Systems™
Código de producto. 18620815 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620815 100 μg 100 microlitros
18690805 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18620815 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP322167100ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
TSC1 Monoclonal specifically detects TSC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TSC1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1192
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, Flow Cytometry 1:200, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen KIAA0243MGC86987, LAMhamartin, TSC, tuberous sclerosis 1, Tuberous sclerosis 1 protein, tumor suppressor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human TSC1 (Uniprot #: Q92574)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Hypoxia, mTOR Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7248
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus