Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores horizontales serie TSC de - 86 °C
Código de producto. 16338098 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V 50 Hz
230 V/50 Hz
Admite:
Cajas (252)
Cajas (348)
Cajas (396)
Cajas (63)
Dimensiones (F x An x Al) exteriores:
29,9 x 28,5 x 43,8 pulg (75,9 x 72,4 x 111,3 cm)
33,4 x 72 x 40,5 pulg (84,8 x 182,9 x 102,9 cm)
33,4 x 96 x 40,5 pulg (84,8 x 243,8 x 102,9 cm)
33,8 x 87,6 x 40,5 pulg (85,9 x 222,5 x 102,9 cm)
tipo de tapón:
UE
Unit Size:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Requisitos eléctricos Admite Dimensiones (F x An x Al) exteriores tipo de tapón unitSize
16338098 230 V 50 Hz Cajas (252) 33,4 x 72 x 40,5 pulg (84,8 x 182,9 x 102,9 cm) UE cada uno
15690266 230 V/50 Hz Cajas (348) 33,8 x 87,6 x 40,5 pulg (85,9 x 222,5 x 102,9 cm) UE cada uno
15287026 230 V/50 Hz Cajas (396) 33,4 x 96 x 40,5 pulg (84,8 x 243,8 x 102,9 cm) UE cada uno
15885904 230 V 50 Hz Cajas (63) 29,9 x 28,5 x 43,8 pulg (75,9 x 72,4 x 111,3 cm) UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16338098 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. TSC1390V
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Almacene muestras de manera segura mediante los fiables ultracongeladores horizontales Thermo Scientific™ de la serie TSC de -86°C disponibles en cuatro tamaños.
Almacene muestras de manera segura en los ultracongeladores versátiles Thermo Scientific™ serie TSC de - 86 °C que ofrecen todas las funciones de protección de muestras para ultracongeladores verticales de las series TSE y DST. Incorporan un avanzado control por microprocesador para una mayor facilidad de uso y un control de la temperatura. Además, se encuentran disponibles en cuatro prácticos tamaños, así como una completa gama de soluciones de gradillas.
Características:
  • Control por microprocesador: Sistema centralizado de información con control por microprocesador y sistema de vigilancia para asegurar que todos los mandos e indicadores estén accesibles y sean legibles en los modelos de 85 l (3 pies cúbicos).
  • Sistema de refrigeración doble Mejora el control de la temperatura y aumenta la capacidad de BTUH de reserva, lo que supone una mayor estabilidad de la temperatura de las muestras
  • Puerto de acceso trasero de 1 (25mm) Puertos de acceso de 25 mm (1 pulg): permiten el uso de sondas externas o instrumentos
  • Filtro lavable, fácil de extraer: Ofrece protección antipolvo al condensador para evitar que descienda el rendimiento de refrigeración y aumente el riesgo para las muestras.
  • Instalación simplificada: Nuevas ruedas de 5 cm (2 pulg) de fácil rotación y con mecanismo de bloqueo.
  • Manejo con una sola mano Asa de puerta ergonómica fácil de utilizar
Fabricación:
  • Cámaras de acero laminado en frío de gran espesor, con un acabado con recubrimiento de pintura en polvo que conforma una superficie exterior uniforme y resistente al desconchado y al óxido.
  • Interior de acero inoxidable
  • Subtapas interiores de poliestireno: Reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura tras la apertura de puertas.
  • Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127 mm (5 pulg)
  • Aislamiento de 127mm de espuma de poliuretano inyectada in situ que reduce el consumo, mantiene el ajuste fijado de temperatura y, en combinación con la junta de tres puntos de la puerta, proporciona tiempos de espera más prolongados en caso de apertura de puertas.
Características opcionales:
  • Sistema de reserva de CO2 o nitrógeno líquido: Disponibilidad de sistemas de reserva de seguridad de 2 o LN2 opcionales para proporcionar una mayor protección de las muestras en caso de fallos mecánicos o de alimentación.
  • Registrador gráfico: El registrador gráfico integrado o el registrador de datos digitales opcionales pueden instalarse a la altura de los ojos en los modelos Forma 900 de - 86 °C, o a la altura de las rodillas en los modelos Forma 700 de - 40 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción TSC Series Ultra-Low Chest Freezer, 252-Box Capacity, 230V, 50Hz
Tipo Ultracongelador horizontal
Capacidad (imperial) 12,7 pies cúb.
Capacidad (métrico) 359.6 L
Intervalo de temperatura De -50 °C a -86 °C
Material de la cabina Acero laminado en frío
Aislamiento Espuma de poliuretano
Interior Acero inoxidable
Acabado exterior Powder-coated Steel
Certificaciones/conformidad CE, cULus, FDA Class I, UL
Modelo Arcón, Thermo Scientific
Pantalla Push Button LED
Tipo de condensador Fin and Tube, Forced-Air Cooled
Tipo de control Push Button LED
Línea de productos Thermo Scientific
Garantía La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Descongelación Manual
Refrigerado por agua Opcional
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 33,4 x 72 x 40,5 pulg (84,8 x 182,9 x 102,9 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 18,5 x 42,5 x 28 pulg (47 x 108 x 71,1 cm)
Opciones de vigilancia Alarma, grabadora
Seguridad de acceso Key Lock
Registrador de gráficos Optional 7-day chart recorder
Salidas de datos RS-485, 4-20 mA, contactos secos - de serie
Modos de funcionamiento Funcionamiento estándar
Seguridad ajustes control Single ID
Sistemas de apoyo CO2 o LN2 opcional
Compatibilidad con vista inteligente Smart-Vue Compatible
Amperaje 12 A
tipo de tapón UE
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V 50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Vataje 1000 W
Compensación de voltaje Buck/Boost
Capac. viales 25,200 x 2 mL
compresor Hermetic
Refrigerante R404A (1.ª etapa), R508B (2.ª etapa)
Peso con embalaje (imperial) 716 lb.
Peso con embalaje (métrico) 325 kg
Peso (imperial) 666 lb.
Peso (métrico) 701 kg
Admite Cajas (252)