Learn More
Thermo Scientific™ TSC Agar Base
Código de producto. 13235819
Cambiar vista
Click to view available options
Peso de llenado:
De 19,5 a 20,5 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Peso de llenado unitSize
13235819 De 19,5 a 20,5 g paquete de 50
1 options
Código de producto. 13235819 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TV5204G
Soluciones fiables para pruebas agrícolas
Usar código promocional 28024
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Selectively isolate and enumerate Clostridium perfringens in food and water samples by detecting sulfite reduction, which produces black colonies under anaerobic conditions.
TSC Agar Base is used to selectively isolate and enumerate Clostridium perfringens in food and water samples by detecting sulfite reduction, which produces black colonies under anaerobic conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Green Beige, Transparent
Contenido y almacenamiento 2°C to 25°C
Formato Poured Tube
Origen de fabricación Germany
Tipo de producto Agar
Peso de llenado De 19,5 a 20,5 g
Tipo de empaquetado 50 Tubes/Box
Cantidad 50/Pk.