Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de triptona de soja (frasco)
Código de producto. 11983112
Cambiar vista
Click to view available options
Peso de llenado:
10,0g ± 0,3 g
100 - 101,5 g
100,0 g ± 1,5 g
20,0 g-20,3 g
450 a 454 g
500,0 - 504,0 g
De 10,01 a 0,3 g
De 100 a 101,5 g
De 1000 a 1005 g
De 90 a 90,5 g
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 10
paquete de 24
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso de llenado unitSize
11983112 De 10,01 a 0,3 g paquete de 24
15622129 De 100 a 101,5 g paquete de 10
12786959 10,0g ± 0,3 g paquete de 24
15632129 450 a 454 g paquete de 10
12693428 100,0 g ± 1,5 g paquete de 10
15239047 20,0 g-20,3 g paquete de 24
12864132 De 90 a 90,5 g paquete de 10
12854132 100 - 101,5 g paquete de 10
15832357 De 1000 a 1005 g 1 set
13255489 500,0 - 504,0 g paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11983112 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor BO0351E
Soluciones fiables para pruebas agrícolas
Usar código promocional 28024
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cultive una gran variedad de microorganismos utilizando este medio en prácticos frascos preparados.
Cultive gran variedad de microorganismos con el medio en frasco preparado de caldo de triptona de soja Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio para uso general contiene dos peptonas y es adecuado para el cultivo de organismos tanto aerobios como anaerobios. Se indica en los métodos de análisis alimentarios y la farmacopea internacional1, 2, 3, 4 para la proliferación de una amplia variedad de microorganismos.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready-to-use bottles of Tryptone Soya Broth.
  • Conforms to formulations detailed in International Pharmacopoeia.
  • Convenient: pre-filled bottles are ready for immediate use.
  • Simple: easy to use with minimum training.
  • Long shelf life: up to 12 months.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Thermo Scientific™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Straw
Contenido y almacenamiento 2°C to 25°C
Formato Universal bottle
Origen de fabricación United Kingdom
Tipo de producto Microbiology Media
Peso de llenado De 10,01 a 0,3 g
Tipo de empaquetado 24 universal bottles with screw cap closures in a box.
Cantidad 24/Pk.