missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRP7 Antibody (N64A/36), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18259864 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18259864 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18259864 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP148318AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRP7 Monoclonal specifically detects TRP7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRP7
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S64A-36
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9HCX4, NP_065122.1
Alias de gen hTRP7, KNP3, likley ortholog of mouse transient receptor potential cation channel, subfamilyC, member 7, putative capacitative calcium channel, short transient receptor potential channel 7, transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 7, transient receptor potential-related channel 7, a novel putative Ca2+ channelprotein10TRPM2, Transient receptor protein 7, TRP7, TRP-7, TrpC7
Símbolos de los genes TRPC7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide amino acids 845-862 of human TRPC7
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57113
Especificidad de la prueba Detects approx 100kDa.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.