missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TROY/TNFRSF19 Antibody (104), DyLight 350 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18498729 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498729 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498729 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290450UV
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TROY/TNFRSF19 Monoclonal specifically detects TROY/TNFRSF19 in Mouse samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TROY/TNFRSF19
Aplicaciones Sandwich ELISA Capture
Clasificación Monoclonal
Clon 104
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen TAJ-alpha, TAJToxicity and JNK inducer, TRADE, TROYtumor necrosis factor receptor superfamily member 19, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 19
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse TROY/TNFRSF19 (NP_001157627.1; Met1-Leu170).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55504
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.