Learn More
Novus Biologicals™ Tropodithietic acid Broad spectrum antibiotic
Código de producto. 18297533 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18297533 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18297533 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP262760
Antibiótico de amplio espectro
Molecular Weight: 212.3
PubChem ID: 44632924
Application Notes: May be dissolved in DMSO (5 mg/mL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 750590-18-2
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Para utilizar con (aplicación) Orange Powder. May be Dissolved in DMSO (5 mg/mL).
Pureza >98% (HPLC); NMR (conforms)
Cantidad 1 mg
Fuente Synthetic
Objetivo Tropodithietic acid Broad spectrum antibiotic
Formulario Polvo