Learn More
Tropifexor, MedChemExpress
Código de producto. 16481079
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481079 1 mg 1 miligramo
16436827 5 mg 5 miligramos
16435096 100 mg 100 miligramos
16434128 10 mg 10 miligramos
16411006 200 mg 200 miligramos
16400487 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16481079 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107418
MedChemExpress Tropifexor (LJN452) is a highly potent agonist of FXR with an EC50 of 0.2 nM.
Tropifexor (LJN452) is a highly potent agonist of FXR with an EC50 of 0.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropifexor
CAS 1383816-29-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H25F4N3O5S
Cantidad 1 mg
Sinónimo LJN452
Información de solubilidad DMSO : ≥ 80.66 mg/mL (133.64 mM)
SMILES FC(F)(F)OC(C=CC=C1)=C1C2=NOC(C3CC3)=C2CO[C@@H]4C[C@H]5N(C6=NC7=C(F)C=C(C(O)=O)C=C7S6)[C@H](CC5)C4
Peso molecular (g/mol) 603.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.58
Porcentaje de pureza 98.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation