Learn More
TROP-2 Antibody (TACSTD2/2151), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18615368 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18615368 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18615368 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP275744APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    748.00€
    706.65€ / 0.1 ml
    Ahorro 41.35€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mouse Monoclonal Antibody
TROP-2 Monoclonal antibody specifically detects TROP-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TROP-2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon TACSTD2/2151
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen Cell surface glycoprotein Trop-2, EGP1, EGP-1, epithelial glycoprotein-1, GA733-1GP50, gastrointestinal tumor-associated antigen GA7331, M1S1cell surface glycoprotein TROP2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, membrane component, chromosome 1, surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1, pancreatic carcinoma marker protein GA7331,40kD glycoprotein, identified by monoclonal GA733, TROP2GA7331, tumor-associated calcium signal transducer 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human TROP-2 protein (around aa 31-274) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P09758 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4070
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ