Learn More
TRMT5 Antibody [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Código de producto. 30572389 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30572389 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30572389 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345725AF647
Rabbit Polyclonal Antibody
TRMT5 Polyclonal antibody specifically detects TRMT5 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno TRMT5
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen KIAA1393EC 2.1.1.31, M1G-methyltransferase, TRM5 tRNA methyltransferase 5 homolog (S. cerevisiae), TRM5MGC111453, tRNA (guanine-N(1)-)-methyltransferase, tRNA [GM37] methyltransferase, tRNA methyltransferase 5, tRNA-N1G37 methyltransferase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TRM5 tRNA methyltransferase 5 homolog. (Uniprot# Q32P41)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57570
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG