Learn More
TrkC Antibody Pair (HRP), Novus Biologicals™
Código de producto. 18225837 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 Plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
18225837 15 Plates paquete de 15
1 options
Código de producto. 18225837 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP27884715PLATES
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mouse Monoclonal Antibody
TrkC Monoclonal specifically detects TrkC in Human samples. It is validated for ELISA/Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno TrkC
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Conjugado HRP
Dilución Sandwich ELISA
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ETS related protein-neurotrophic receptor tyrosine kinase fusion protein, ETV6-NTRK3 fusion, gp145(trkC), GP145-TrkC, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 3, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 3, NT 3 receptor, NT-3 growth factor receptor, Trk-C, TrkC tyrosine kinase, TRKCneurotrophin 3 receptor, tyrosine kinase receptor C
Símbolos de los genes NTRK3
Especie del huésped Mouse
Cantidad 15 Plates
Disciplina de investigación Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase
ID de gen (Entrez) 4916
Especificidad de la prueba This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TrkC.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.