Learn More
TrkC Antibody Pair (HRP), Novus Biologicals™
Código de producto. 18688721 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 Plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18688721 5 Plates paquete de 5
1 options
Código de producto. 18688721 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2788475Plates
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mouse Monoclonal Antibody
TrkC Monoclonal specifically detects TrkC in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TrkC
Clasificación Monoclonal
Conjugado HRP
Dilución Sandwich ELISA
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ETS related protein-neurotrophic receptor tyrosine kinase fusion protein, ETV6-NTRK3 fusion, gp145(trkC), GP145-TrkC, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 3, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 3, NT 3 receptor, NT-3 growth factor receptor, Trk-C, TrkC tyrosine kinase, TRKCneurotrophin 3 receptor, tyrosine kinase receptor C
Símbolos de los genes NTRK3
Especie del huésped Mouse
Cantidad 5 Plates
Disciplina de investigación Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase
ID de gen (Entrez) 4916
Especificidad de la prueba This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TrkC.
Contenido y almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.