Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-405
Código de producto. 10733601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10733601 1 L 1 litro
10043623 250 mL 250 ML
10514664 2,5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10733601 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 215690010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triton™ X-405
Color Amarillo
Nombre de nota 70% Solution in Water
CAS 9002-93-1, 7732-18-5
Forma física Líquido
Punto de ebullición 120.0°C
Punto de fusión -4.0°C
Densidad 1.0800g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación >109°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4360 to 1.4380
Gravedad específica 1.08
Fórmula molecular C16H26O2
Número MDL MFCD00132505
Índice Merck 15, 6850
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Nombre IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimethilpentan-2-il)fenoxi]etanol
Peso molecular (g/mol) 250.38
PubChem CID 5590
Formula Weight (peso de la fórmula) 1968.47
Porcentaje de pureza ≥65%
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Triton|TS X-405, 70% solution in water
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.