Learn More
Descrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Triton™ X-405 |
| Color | Amarillo |
| Nombre de nota | 70% Solution in Water |
| CAS | 9002-93-1, 7732-18-5 |
| Forma física | Líquido |
| Punto de ebullición | 120.0°C |
| Punto de fusión | -4.0°C |
| Densidad | 1.0800g/mL |
| Cantidad | 250 mL |
| Temperatura de inflamación | >109°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Triton|TS X-405, 70% solution in water
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.