Learn More
Triton™ X-114, MP Biomedicals™
Código de producto. 11486361 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486361 500 mL 500 ml
11466361 100 mL 100 ml
11476361 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11486361 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219397190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Triton™ X-114 is a surfactant used in industrial and household detergent applications and in emulsifying agents.
  • Triton™ X-114 is used in biochemical applications to solubilize and separate proteins due to its low cloud point (23°C).
  • At temperatures above the cloud point, detergent solutions separate into aqueous and detergent-enriched phases.
  • This makes Triton™ X-114 particularly useful in separating lipophilic proteins from hydrophilic proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9036-19-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triton™ X-114
Color Light Yellow
Forma física Líquido
Densidad 8.8 lb./gal
Cantidad 500 mL
Envase Plastic Container
Gravedad específica 1.054 g/ml
Fórmula molecular (C2H4O)x · C14H22O (x= 7-8)
Peso molecular (g/mol) 294.435 g/mol
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.