Learn More
Triton™ X-114, MP Biomedicals™
Código de producto. 11466361 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466361 100 mL 100 ml
11476361 250 mL 250 ml
11486361 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11466361 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219397180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Triton™ X-114 is a surfactant used in industrial and household detergent applications and in emulsifying agents.
  • Punto de opacidad bajo de 23 °C
  • A temperaturas superiores al punto de opacidad, las soluciones de detergente se separan en fases acuosas y enriquecidas con detergente
Aplicación:
Para su uso en:
  • Aplicaciones de detergentes industriales y domésticos
  • Agentes emulsionantes
Se emplean en casi todos los tipos de compuestos de limpieza líquidos, pastas y en polvo, desde productos industriales pesados hasta detergentes suaves para tejidos finos.
Los surfactantes son ingredientes importantes de mezclas de emulsionantes primarios en la fabricación:
  • Polímeros de emulsión
  • Estabilizadores en polímeros de látex
  • Emulsionantes para concentrados de emulsión agrícola
  • Polvos humectables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9036-19-5
Sinónimo Octylphenoxypoly (ethyleneoxy) ethanol, Alkylphenol hydroxypolyethylene, (1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether, tert-octylphenoxypoly (ethoxyethanol)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triton™ X-114
Color Amarillo claro
Forma física Líquido
Densidad 8.8 lb./gal
Cantidad 100 mL
Envase Recipiente de plástico
Gravedad específica 1.054 g/ml
Fórmula molecular (C2H4O)x · C14H22O (x= 7-8)
Peso molecular (g/mol) 294.435 g/mol
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.