Learn More
Melford Triton X-114 5 pack
Descripción
Peroxide free detergent in single use ampoules.
Peroxide free detergent in single use ampoules. Ideal for protein isolation and sample preparation. Peroxide content: >1μg/mL. Supplied 5 ampoules per pack. Protecomics Grade
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triton X-114 |
| CAS | 9036-19-5, 7732-18-5 |
| Cantidad | 1 unidad |