Learn More
Triton™ X-100, ACROS Organics™
Código de producto. 10591461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
1 l
2.5 L
10 L
Envase:
EcoSafPak™
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 LT
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10591461 250 ml Frasco de vidrio 250 ml
10703411 1 l EcoSafPak™ 1 litro
10541754 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
11944741 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10591461 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215682500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 9002-93-1
Fórmula molecular C16H26O2
Peso molecular (g/mol) 250.38
Número MDL MFCD00132505
Clave InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Éter de octilfenilo de polioxietileno(10)
PubChem CID 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triton™ X-100
Punto de ebullición 270.0 °C
Punto de fusión 6.0 °C
Densidad 1.0670 g/ml
Cantidad 250 ml
Temperatura de inflamación 274 °C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción De 1.4900 a 1.4920
Gravedad específica 1.067
Viscosidad 240 mPa.s (25 °C)
Número UN 3082
Índice Merck 15, 6850
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: solubles en tolueno, xileno, tricloroetileno, etilenglicol, éter etílico, alcohol etílico, alcohol isopropílico, dicloruro de etileno y la mayoría, otros disolventes, insolubles en queroseno, alcoholes minerales.
Nombre IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)fenoxi]etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 646.85
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triton X-112
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.