Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triton X-100 |
| CAS | 9002-93-1 |
| Cantidad | 100 mL |
| Fórmula molecular | C16H26O2 |
| Número MDL | MFCD00132505 |
| Clave InChI | JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)fenoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 250.38 |
| PubChem CID | 5590 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Triton X-100
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.