Learn More
Triton™ X-100, MP Biomedicals
Catalog Number 11471632
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
9002-93-1
C16H26O2
250.38
MFCD00132505
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
5590
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
9002-93-1
C16H26O2
250.38
MFCD00132505
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
5590
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
  • Los principales usos de Triton™ X-100 son aplicaciones de detergentes en entornos industriales y domésticos y en agentes emulsionantes
  • Se emplea en casi todos los tipos de compuestos de limpieza líquidos, pastas y en polvo, que van desde productos industriales pesados hasta detergentes suaves para tejidos finos
  • También es un ingrediente importante de las mezclas emulsionantes primarias utilizadas en la fabricación de polímeros de emulsión, estabilizadores en polímeros de látex y emulsionantes para concentrados de emulsión agrícola y polvos humectables
Nombre del producto químico o material TRITON™ X-100
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido viscoso
Fórmula lineal (C2H4O)x . C14H22O
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Miscible in Water, Polar Organic Solvents (alcohols, glycols, ethers, ketones, etc.) & Aromatic Hydrocarbons; Soluble in Inorganic Salt Solutions & Aqueous Mineral Acids; Insoluble in Aliphatic Hydrocarbons.
Nombre IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)fenoxi]etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 625 avg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triton X-100
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.