Learn More
Medline Scientific™ Microscopio de fluorescencia ergonómico trinocular Triton II
Código de producto. 11960279
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Ergonómico, ajuste de 0° a 45°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Estilo de cabeza Tamaño de la unidad
11960279 Ergonómico, ajuste de 0° a 45° cada uno
1 options
Código de producto. 11960279 Proveedor Medline Scientific™ N.º de proveedor 3100.7000M
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Con un módulo fluorescente dedicado añadido para alta sensibilidad y especificidad.
  • Puerto de la cámara montado en el lado izquierdo para alojar la fuente de luz HBO
  • Con un cabezal ergonómico que se puede ajustar de 0° a 45°
  • El puerto trinocular se coloca en la parte posterior del cabezal
  • El cabezal ergonómico permite la visualización de múltiples usuarios sin necesidad de cambiar la altura del asiento, solo tiene que ajustar el ángulo del ocular y la altura para adaptarse a los operadores
  • El sistema fluorescente se compone de excitación B y G, dos filtros (400 a 490 nm y 510 a 550 nm) y dos filtros de barrera (520 nm con espejo dicroico y 575 nm con espejo dicroico)
Especificaciones
Tipo de condensador Lente basculante, campo claro NA 1,25
Eyepiece WF 10X/22 mm emparejado
Estilo de cabeza Ergonómico, ajuste de 0° a 45°
Tipo de iluminación Fluorescencia, HBO 100 W
Tipos de objetivos E-plan con corrección al infinito
Incluye 1 bombilla de repuesto, filtro azul, 2 fusibles de repuesto, 10 ml de aceite de inmersión, cubierta antipolvo y manual de instrucciones
Pieza nasal Revólver séxtuple invertido con topes de clic
Requisitos eléctricos 220/240V/50/60 Hz