Learn More
Macherey-Nagel™ Rollo de papel de pH Tritest™
Código de producto. 10433151 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 1 a 11
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
10433151 De 1 a 11 1 rollo
1 options
Código de producto. 10433151 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 90501
Edge
Dispone de tres zonas indicadoras para una lectura de máxima precisión. Macherey Nagel™ Tritest™ Los rollos de papel de pH brindan al usuario las lecturas más precisas posibles en la medición de pH.
  • Proporciona resultados rápidos y fiables
  • Muestra tres colores diferentes para cada unidad de pH completa
  • Especialmente equipado con una barrera hidrófoba entre diferentes indicadores
  • Longitud: 5 m
Especificaciones
Intervalo de pH De 1 a 11
Formato Rollo
Para utilizar con (aplicación) Para las lecturas más precisas, estos papeles muestran tres colores distintos para cada unidad de pH completa
Graduaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Incluye 1 rollo, 5 m de longitud
Cantidad 1 unidad
Tipo Papel de pH
Longitud (métrico) 5 m
Anchura (métrico) 10 mm