Learn More
Tris(pentafluorofenil)borano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394885 1 g 1 g
11304895 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18054.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1109-15-5 | C18BF15 | 511.98 g/mol
Tris(pentafluorophenyl)borane is used as an excellent activator component in homogeneous Ziegler-Natta chemistry. It is also used as a catalyst for reductions, alkylations, hydrometallation reactions and catalyzed aldol-type reactions. It is a useful Lewis acid and catalyzes hydrosilylation of aldehydes. Further, it is used in olefin polymerization catalysis. It serves as a reagent in the preparation of organometallic complexes. In addition to this, it is useful as polymerization catalysts and used to study the heterolytic cleavage of dihydrogen in associated with tri-tert-butylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tris(pentafluorofenil)borano se utiliza como un excelente componente activador en la química homogénea de Ziegler-Natta. También se utiliza como catalizador para reducciones, alquilaciones, reacciones de hidrometalación y reacciones catalizadas de tipo aldol. Es un ácido de Lewis práctico y cataliza la hidrosililación de aldehídos. Además, se utiliza en la catálisis de polimerización de olefina. Sirve como reactivo en la preparación de complejos organometálicos. Además de esto, es útil como catalizador de polimerización y se utiliza para estudiar la escisión heterolítica del dihidrógeno en asociación con la tri-terc-butilfosfina.
Solubilidad
Soluble en hexano, cloroformo, diclorometano, tolueno y disolventes polares.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y trimetilalumino.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1109-15-5
Fórmula molecular C18BF15
Peso molecular (g/mol) 511.98
Número MDL MFCD00269813
Clave InChI OBAJXDYVZBHCGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris pentafluorophenyl borane, tris perfluorophenyl borane, tris pentafluorophenyl boron, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borane, unii-i3wu5e2578, tris pentafluorophenyl-borane, borane, tris pentafluorophenyl, borane, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl, perfluorotriphenylboron, zlchem 1272
PubChem CID 582056
Nombre IUPAC tris(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)borano
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(B(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(pentafluorophenyl)borane
Punto de fusión 126°C to 130°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2931347
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,9755
Información de solubilidad Soluble in hexane,chloroform,dichloromethane,toluene,and polar solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.99
Porcentaje de pureza 97%