Learn More
Tris(pentafluorofenil)borano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10774933 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10774933 1 g Frasco de vidrio 1 g
10782053 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10774933 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 353130010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1109-15-5 | C18BF15 | 511.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1109-15-5
Fórmula molecular C18BF15
Peso molecular (g/mol) 511.98
Número MDL MFCD00269813
Clave InChI OBAJXDYVZBHCGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris pentafluorophenyl borane, tris perfluorophenyl borane, tris pentafluorophenyl boron, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borane, unii-i3wu5e2578, tris pentafluorophenyl-borane, borane, tris pentafluorophenyl, borane, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl, perfluorotriphenylboron, zlchem 1272
PubChem CID 582056
Nombre IUPAC tris(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)borano
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(B(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(pentafluorophenyl)borane
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 126°C to 131°C
Análisis elemental 94% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6F5)3B
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 9931
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.99
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(pentafluorophenyl)borane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.