Learn More
Tris(metilciclopentadienil)itrio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394477 5 g 5 g
11304487 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039576.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 329735-72-0 | Molecular Formula: C18H21Y | Molecular Weight: 326.272 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329735-72-0
Fórmula molecular C18H21Y
Peso molecular (g/mol) 326.272
Número MDL MFCD00145485
Clave InChI OXKRLQPVIZJLDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris methylcyclopentadienyl yttrium iii, yttrium tris 2-methylcyclopenta-1,3-dien-1-ide, yttrium 3+ ion tris 2-methylcyclopenta-1,3-dien-1-ide
PubChem CID 73991964
Nombre IUPAC 2-metilciclopenta-1,3-dieno; itrio(3+)
SMILES CC1=[C-]CC=C1.CC1=[C-]CC=C1.CC1=[C-]CC=C1.[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(methylcyclopentadienyl)yttrium(III)
Color Amarillo
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Envase Ampolla
Cantidad 5 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.27
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Cristalino, en una ampolla en argo