Learn More
Tris(dioxa-3,6-heptil)amina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10753691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10753691 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10512521 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10465675 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10753691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124851000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 70384-51-9 | C15H33NO6 | 323.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70384-51-9
Fórmula molecular C15H33NO6
Peso molecular (g/mol) 323.42
Número MDL MFCD00010748
Clave InChI XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
PubChem CID 112414
Nombre IUPAC 2-(2-metoxietoxi)-N,N-bis[2-(2-metoxietoxi)etil]etanamina
SMILES COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(dioxa-3, 6-heptyl)amine
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 330.0°C
Temperatura de inflamación 162°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3OCH2CH2OCH2CH2)3N
Índice de refracción 1.4466 to 1.4486
Cantidad 100 mL
Fieser 15,356; 16,373
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone, ether, toluene and cyclohexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.42
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.