Learn More
Tris(ciclopentadienil)itrio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342428 2 g 2 g
11332428 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014478.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1294-07-1 | C15H15Y | 284.191 g/mol
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III) is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1294-07-1
Fórmula molecular C15H15Y
Peso molecular (g/mol) 284.191
Número MDL MFCD00058706
Clave InChI IUJOPJIXAVSZIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo yttrium 3+ ion tris cyclopenta-1,3-dien-1-ide
PubChem CID 22481132
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno;itrio(3 +)
SMILES C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III)
Punto de fusión 295°C
Punto de ebullición 200°C (sublimation)(vacuum)
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Envase Ampolla
Cantidad 2 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.2
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Polvo