Learn More
Tris(ciclopentadienil)holmio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408400 1 g 1 g
11418400 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11408400 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044302.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1272-22-6 | C15H15Ho | 360.215 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1272-22-6
Fórmula molecular C15H15Ho
Peso molecular (g/mol) 360.215
Número MDL MFCD03427140
Clave InChI ZZSQGMHUOVLCBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris cyclopentadienyl holmium, acmc-1bt45, holmium,tris h5-2,4-cyclopentadien-1-yl, tris, c5-cyclopenta-2,4-dien-1-yl holmium, tris cyclopenta-1,3-dien-1-yl holmium
PubChem CID 21115617
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno; holmio(3+)
SMILES C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Ho+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris (cyclopentadienyl)holmium (III)
Punto de fusión 295°C
Punto de ebullición 230°C (sublimation)(vac.)
Envase Ampolla
Cantidad 1 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristalino, en una ampolla en argo