Learn More
Solución tampón de tris-acetato, Farmacopea europea pH 8,5, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris acetate buffer solution |
| pH | 8.5 |
| Cantidad | 1000 mL |
| Envase | Frasco |
| Grado | Eu. Ph. Referencia |