Learn More
Tris(4-bromofenil)amina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407368 10 g 10 g
15417368 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60860.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Tris(4-bromophenyl)amine was used in the synthesis of porous luminescent covalent--organic polymers (COPs)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tris(4-bromofenil)amina se utilizó en la síntesis de polímeros orgánicos covalentes (COP) porosos y luminiscentes.
Solubilidad
Soluble en tolueno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a una temperatura inferior a la del ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4316-58-9
Fórmula molecular C18H12Br3N
Peso molecular (g/mol) 482.013
Número MDL MFCD00009665
Clave InChI ZRXVCYGHAUGABY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 4-bromophenyl amine, tris p-bromophenyl amine, tris-4-bromophenyl amine, 4-bromo-n,n-bis 4-bromophenyl aniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-bis 4-bromophenyl, 4,4',4-tribromotriphenylamine, triphenylamine, 4,4',4-tribromo, pubchem13773, tri 4-bromophenyl amine, acmc-1arf9
PubChem CID 258027
Nombre IUPAC 4-bromo-N,N-bis(4-bromofenil)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1N(C2=CC=C(C=C2)Br)C3=CC=C(C=C3)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(4-bromophenyl)amine
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.01
Porcentaje de pureza 98%