Learn More
Tris(4-aminofenil)amina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460959 1 g 1 g
15480959 250 mg 250 miligramos
15470959 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63963.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5981-09-9 | C18H18N4 | 290.37 g/mol
A fluorescent trifunctional highly symmetric probe. Shows remarkably high nonlinear optical properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Una sonda altamente simétrica trifuncional fluorescente. Muestra propiedades ópticas no lineales notablemente altas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5981-09-9
Fórmula molecular C18H18N4
Peso molecular (g/mol) 290.37
Número MDL MFCD00778301
Clave InChI SNLFYGIUTYKKOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 4-aminophenyl amine, 4,4',4-triaminotriphenylamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, 1,4-benzenediamine, n,n-bis 4-aminophenyl, n,n-bis 4-aminophenyl-1,4-benzenediamine, 1,4-benzenediamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl, 1-n,1-n-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, pubchem22505, tri 4-aminophenyl amine, tris 4-aminophenyl-amine
PubChem CID 80083
Nombre IUPAC 4-N,4-N-bis(4-aminofenil)benceno-1,4-diamina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(4-aminophenyl)amine
Punto de fusión 230°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2812659
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.38
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(4-aminophenyl)amine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(4-aminophenyl)amine