Learn More
Tris(3,6-dioxaheptil)amina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313137 5 g 5 g
11323137 25 g 25 g
11333137 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11313137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13544.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70384-51-9 | C15H33NO6 | 323.43 g/mol
Tris(3,6-dioxaheptyl)amine acts as a phase transfer catalyst used in the preparation of 1,3-dideaza-2'-deoxyadenosine and related benzimidazole 2'-deoxyribonucleosides. It is also used as an intermediate in the synthesis of telithromycin. Further, it is used in the oxidation of arylmethanols under phase-transfer conditions. In addition to this, it acts as a cryptand during phase-transfer glycosylation of 2-amino-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la tris(3,6-dioxaheptil)amina actúa como catalizador de transferencia de fase utilizado en la preparación de 1,3-dideaza-2′-desoxiadenosina y benzimidazol 2′-desoxirribonucleósidos relacionados. También se utiliza como intermedio en la síntesis de telitromicina. Además, se emplea en la oxidación de los arilmetanoles en condiciones de transferencia de fase. Además de esto, actúa como criptando durante la glicosilación de transferencia de fase 2-amino-4-metoxi-7H-pirrollo[2,3-d]pirimidina.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70384-51-9
Fórmula molecular C15H33NO6
Peso molecular (g/mol) 323.43
Número MDL MFCD00010748
Clave InChI XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
PubChem CID 112414
Nombre IUPAC 2-(2-metoxietoxi)-N,N-bis[2-(2-metoxietoxi)etil]etanamina
SMILES COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
Punto de fusión <-100°C
Densidad 1.011
Punto de ebullición 163°C to 171°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 162°C (323°F)
Índice de refracción 1.4486
Cantidad 5 g
Beilstein 2369296
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.43
Porcentaje de pureza 95%