Learn More
Tris(2-dimetilaminoetil)amina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424507 5 g 5 g
15434507 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31853.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33527-91-2 | C12H30N4 | 230.40 g/mol
Tris(2-dimethylaminoethyl)amine is used as an atom transfer radical polymerization (ATRP) ligand for the creation of telechelic polymers. It is a tripodal polyamine ligand and forms complexes with group 1 metals, which is used in alkali-metal-mediated synthetic applications. Further, it is involved in the macrocyclization processes by reacting with tripodal esters in methanol to give tricyclic cryptands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tris(2-dimetilaminoetil)amina se utiliza como ligando de polimerización radical por transferencia atómica (ATRP) para la creación de polímeros telequélicos. Es un ligando de poliamina tripodal y forma complejos con metales del grupo 1, que se utiliza en aplicaciones sintéticas mediadas por metales alcalinos. Además, participa en los procesos de macrociclización al reaccionar con ésteres tripodales en metanol para proporcionar criptandss tricíclicos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópica. Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33527-91-2
Fórmula molecular C12H30N4
Peso molecular (g/mol) 230.40
Número MDL MFCD00015607
Clave InChI VMGSQCIDWAUGLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n1,n1-bis 2-dimethylamino ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, tris 2-dimethylaminoethyl amine, tris 2-dimethylamino ethyl amine, me6tren, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethyl, 2-bis 2-dimethylamino ethyl amino ethyl dimethylamine, acmc-20ah4b, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 263094
Nombre IUPAC (2-{bis[2-(dimethylamino)ethyl]amino}ethyl)dimethylamine
SMILES CN(C)CCN(CCN(C)C)CCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Punto de ebullición 70°C to 71°C (0.5 mmHg)
Fórmula lineal [(CH3)2NCH2CH2]3N
Índice de refracción 1.454
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.4
Porcentaje de pureza ≥99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-dimethylaminoethyl)amine