Learn More
Tris(2-aminoetil)amina, 97 %
Código de producto. 11490437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490437 500 g 500 g
11403900 5 g 5 g
11470437 25 g 25 g
11480437 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11490437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21789.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4097-89-6 | C6H18N4 | 146,238 g/mol
La tris(2-aminoetil)amina es un ligando quelante tetradentado y forma complejos estables con metales de transición. También se utiliza como un absorbente de dióxido de carbono. Además, actúa como un reactivo para la escisión del grupo fluorenilmetiloxicarbonil (Fmoc) en la síntesis de péptidos. Reacciona con isocianatos de arilo e isotiocianatos para dar derivados de tris-urea y -tiourea.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La tris(2-aminoetil)amina es un ligando quelante tetradentado que forma complejos estables con metales de transición. También se utiliza como un absorbente de dióxido de carbono. Además, actúa como un reactivo para la escisión del grupo fluorenilmetiloxicarbonil (Fmoc) en la síntesis de péptidos. Reacciona con isocianatos de arilo e isotiocianatos para formar derivados de tris-urea y tris-tiourea.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire e higroscópica. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4097-89-6
Fórmula molecular C6H18N4
Número MDL MFCD00008177
Clave InChI MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77731
ChEBI CHEBI:30631
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2-aminoethyl)amine
Densidad 0.978
pH 11.9
Punto de ebullición 102°C (0.05 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal N(CH2CH2NH2)3
Índice de refracción 1.4969
Cantidad 500 g
Número UN UN2922
Beilstein 1739626
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Sinónimo tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine
Información de solubilidad Miscible with water.
SMILES C(CN(CCN)CCN)N
Nombre IUPAC N',N'-bis(2-aminoetil)etano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 146.238
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.24
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(2-aminoethyl)amine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-aminoethyl)amine
RU– Solo para uso en investigación